Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Kryoförkläden
Produktkod. 16449019 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16449019 Liten -
11766287 Intermediär Varje
15425764 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16449019 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7290.00 SEK
    6968.01 SEK / Paket med 1
    Save 321.99 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 11-02-2027
Skydda dina kläder med nöttfasta, vattentäta material som är lätta för komfort och rörelsefrihet. Kryoförkläden, tillgängliga i små, medelstora och stora storlekar.
Skydda dina kläder med nöttfasta, vattentäta material som är lätta för komfort och rörelsefrihet. Justerbara remmar vid hals och midja för att säkerställa en korrekt passform. Snabblossningsspännen vid hals och midja för snabb på/av-funktion. Kryoförkläden, tillgängliga i små, medelstora och stora storlekar. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
  • Liten: 36″ (91,4 cm)
  • Medium: 42″ (106,7 cm)
  • Stor: 48″ (121,9 cm)
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kryogent förkläde
Storlek Liten
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Bredd (engelska) 36 tum.
Bredd (metrisk) 91.4 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688