Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Förkläden
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skydda dina kläder med Thermo Scientific™ Cryo Förkläden, finns i små, mellan och stora storlekar.
- Liten: 36″ (91,4 cm)
- Medium: 42″ (106,7 cm)
- Stor: 48″ (121,9 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kryogent förkläde |
| Storlek | Liten |
| Färg | Blått |
| Bredd (engelska) | 36 tum. |
| Bredd (metrisk) | 91.4 cm |