Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo-handskar - mellanarmslängd
Produktkod. 12682715 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12682715 Betydande 1 par
1 options
Produktkod. 12682715 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4909.91 SEK
    4505.37 SEK / 1 par
    Save 404.54 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Hantera prover från ultralåg och kryogen förvaring med dessa kryohandskar som erbjuder en hög nivå av termiskt skydd.
  • Bekvämt, lätt och andningsbart skydd
  • Sidospännen för snabb på/av
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mellanarmslängd
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Hantera prover från ultralåg och kryogen lagring
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.56 cm