Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Produktkod. 16092262
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
-196 °C
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max Förpackningsstorlek
16092262 -196 °C 1 par
1 options
Produktkod. 16092262 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer WRXL
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Cryo-Gloves™ ger överlägsen fingerfärdighet och handskydd när du arbetar med ultrakalla applikationer. Den flerskiktiga konstruktionen möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd och det termiska innerfodret leder bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
  • För ultrakalla applikationer ner till -196 °C
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek X-large
Stil Handled
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Dispensera/överföring av kryogena vätskor, ta bort prover från kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk
Serie Tempshield™ Cyro-skydd™