Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Produktkod. 16052252
Change view
Stil:
Axel
Mid-Arm
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil unitSize
16052252 Axel 1 par
11863881 Mid-Arm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16052252 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer SHS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 SEK
    2754.64 SEK / 1 par
    Save 805.36 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion av Cryo-Gloves™ ger maximalt termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet som är avgörande för funktion och säkerhet. Högpresterande, termiskt innerfoder leder bort fukt och bibehåller komforten under längre perioder.
  • Ger skydd i ultrakalla miljöer ner till -196 °C
  • Maximalt termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Innerfoder leder bort fukt för ökad komfort under långvarig användning
  • CE Kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori II, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Liten
Stil Axel
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Hantering av torris, frysar med låg och ultralåg temperatur, slutna kryogena system