Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Produktkod. p-7224750
Stil:
Axel
Mid-Arm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 11863881
Brand: Tempshield™ MAS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion av Cryo-Gloves™ ger maximalt termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet som är avgörande för funktion och säkerhet. Högpresterande, termiskt innerfoder leder bort fukt och bibehåller komforten under längre perioder.
  • Ger skydd i ultrakalla miljöer ner till -196 °C
  • Maximalt termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Innerfoder leder bort fukt för ökad komfort under långvarig användning
  • CE Kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori II, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Liten
Stil Mid-Arm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Hantering av torris, frysar med låg och ultralåg temperatur, slutna kryogena system