Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå armbågslängd kryogena handskar
Produktkod. 15878542
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15878542 Liten 1 par
11390530 Intermediär 1 par
11883811 Betydande -
16082222 X-large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Produktkod. 15878542 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer EBS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2084.69 SEK / 1 par
    Save 610.31 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
  • Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
  • Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
  • Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 511
Beskrivning Armbågslängd
Färg Blått
Hand Specifik
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Liten
EN388 Standard Ja
För användning med (applikation) Torrishantering, frysar med låg/ultra låg temperatur och slutna kryogena system
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelska) Min -321 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Längd (engelska) 17,3 till 19,8 tum.
Längd (metrisk) 44 till 50 cm