Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå kryogena handskar mellan armarna
Descrizione
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
- Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
- Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
- Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
- Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
- Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifica
Specifica
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Beskrivning | Mellanarmslängd |
| Färg | Blått |
| Hand | Specifik |
| Produkttyp | Kryogena handskar |
| Storlek | Intermediär |
| EN388 Standard | Ja |
| För användning med (applikation) | Torrishantering, frysar med låg/ultra låg temperatur och slutna kryogena system |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperatur (engelska) Min | -320 °F |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?