Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå kryogena handskar mellan armarna
Produktkod. 16002232
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16002232 X-large 1 par
11803801 Intermediär 1 par
11813801 Betydande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Produktkod. 16002232 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer MAXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 SEK
    1675.30 SEK / 1 par
    Save 489.70 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
  • Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
  • Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
  • Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 511
Beskrivning Mellanarmslängd
Färg Blått
Hand Specifik
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek X-large
EN388 Standard Ja
För användning med (applikation) Torrishantering, frysar med låg/ultra låg temperatur och slutna kryogena system
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelska) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Längd (engelska) 13,3 till 15,5 tum.
Längd (metrisk) 33,5 till 39,5 cm