Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå vattentäta armbågslängd kryogena handskar
Produktkod. 11853801
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11853801 Intermediär 1 par
11893811 Betydande 1 par
11873881 X-large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Produktkod. 11853801 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer EBMWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3295.00 SEK
    2549.99 SEK / 1 par
    Save 745.01 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Ett tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk. Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
  • Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
  • Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 511
Beskrivning Armbågslängd
Färg Blått
Hand Specifik
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Intermediär
EN388 Standard Ja
För användning med (applikation) Dispensera/överföring av kryogena vätskor, ta bort prover från kryogena vätskor och öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor/stänk
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelska) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Längd (engelska) 17,3 till 19,8 tum.
Längd (metrisk) 44 till 50 cm