Läs mer
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå vattentäta kryogenhandskar med mellanarmslängd
Produktkod. 11726419
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11726419 Intermediär -
16092222 Liten 1 par
10146284 Betydande 1 par
15210126 X-large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Produktkod. 11726419 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer MAMWP
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för nedsänkning i flytande kväve, för användning nära öppen låga eller i farliga områden där antändning kan inträffa.
Ett tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk. Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F).
  • Kryogent skydd för ultrakalla applikationer ner till -196 C (-°320 °F)
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • Högpresterande, termiskt foder leder bort fukt från händerna för att bibehålla komforten under längre perioder av slitage
  • Idealisk för applikationer där funktion är viktig och säkerhet är avgörande
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 511
Beskrivning Mellanarmslängd
Färg Blått
Hand Specifik
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Intermediär
EN388 Standard Ja
För användning med (applikation) Dispensera/överföring av kryogena vätskor, ta bort prover från kryogena vätskor och öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor/stänk
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelska) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Längd (engelska) 13,3 till 15,3 tum.
Längd (metrisk) 33,5 till 39,5 cm