Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar - Armbågslängd
Produktkod. 15323204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15323204 Intermediär 1 par
15499509 Betydande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15323204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189564
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Armbågslängd
Färg Blått
Hand Specifik
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Hantera prover från ultralåg temperatur och kryogen lagring
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm