Beskrivning
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
- Ger skydd mot stänk
- Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Armbågslängd |
| Färg | Blått |
| Hand | Specifik |
| Storlek | Intermediär |
| För användning med (applikation) | Hantera prover från ultralåg temperatur och kryogen lagring |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |