Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar - handledslängd
Produktkod. 15659316 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15659316 Betydande 1 par
15137665 Liten 1 par
15649316 Intermediär 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15659316 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 SEK
    2365.16 SEK / 1 par
    Save 439.84 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beskrivning Handledslängd
Färg Blått
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Hantera prover från ultralåg temperatur och kryogen lagring
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm