Beskrivning
Märk kryogena flaskor till -°200 C (-°328 F) med Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set. Bläcket är snabbtorkande, inte smetande och permanent.
- Flerfärgssetet innehåller fyra finspetspennor i svart, blått, grönt och rött
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kryo-markörpenna set |
| Temperaturområde | -200 °C, -328 °F |
| Färg | Flerfärgad |
| För användning med (utrustning) | kryovialer och lådor |
| Håller | Flaskor |