Läs mer
Tempshield™ Cryo-Protection™ Ansiktsskydd
Produktkod. 15801787
Change view
Ansiktsskydd; Färg: Klar
Produktkod.
15801787 Ansiktsskydd; Färg: Klar
1 options
Produktkod. 15801787 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer FSH1001
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten polykarbonat Cryo-Protection™ Face Shield är formad för att krama om ditt bröst och ansikte och svängs upp och ur vägen när den inte används. Det vadderade huvudväxeln har ett spärrband och stift-och-låssystem för en 2-vägs justerbar passform.
  • Formsprutad polykarbonatsköld
  • Kramar ditt bröst och sidorna av ditt ansikte
  • Svänger upp, bort från ditt ansikte när den inte används
  • Spärrband och stift-och-lås-system ger en 2-vägs
  • Justerbar passform
  • Lättviktsdesign
  • CE Kat. II
  • Slagtålig efter att ha stänkts med flytande kryogener
  • Behåller optisk klarhet
  • Ej avsedd för nedsänkning i flytande kväve eller andra kryogena vätskor
Specifikationer
Linstyp Stänkskydd
Linsbeläggning Slagtålig
Färg Klart
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori II, uppfyller ANSI Z87.1
För användning med (applikation) Hantering av kryogena vätskor
Ram färg Svart
Linsmaterial Polykarbonat
Ramtyp Vadderat huvudställ med spärrband