Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Konisk botten 1 mL polypropenrör med invändig gänglock
Beskrivning
- Invändig gänga har silikonpackning
- Med ID-skrivyta och stjärnfotsbas
- Sterila
- Icke-pyrogena och icke-giftiga
- Inkluderar 150 vita lockinsatser
- Dia. x Höjd: 12,5 x 42 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utan skrivområde |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Invändigt |
| Inkluderar | Starfoot Base, ID-skrivområde och 150 vita kepsinsatser |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |