Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogent lagringsrör med datamatriskod
Kapacitet (metrisk):
2 mL
Beskrivning
- Stark motståndskraft mot mekaniska och kemiska skador
- Hög datakapacitet
- Sekventiella prov-ID:n eller konsekventa tecken
- Reed-Solomon felkorrigering för hög redundans av krypterad information
- Varje Datamatrix är proffs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Beskrivning | Datamatriskod: 14 x 14, sekvens: G200000001, G200000002 |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Trådstil | Invändigt |
| Inkluderar | Skrivområde |
| Förslutningstyp | Skruvlock |