Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogena rör med utvändig gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10635561
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg unitSize
10635561 4 ml Rött -
10309530 2 ml Gult Paket med 500
10034290 4 ml Blått -
10552681 4 ml Grön Paket med 300
10094420 2 ml Naturlig Paket med 500
10369620 2 ml Rött -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10635561 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 127280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med högkvalitativ polypropen för styrka och hög värmebeständighet. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogena rör med utvändiga gängor tål ett temperaturområde på– 196 till +100 °C.
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cryogenic Storage Tube
Stängningsfärg Rött
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Bottenform Round (Starfoot)
Material Polypropylene
Inkluderar White writing area; cap inserts for labeling
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +100°C
Sterilitet Sterile
Graderad Yes
Stängningsmaterial HDPE