Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogena rör med invändig gänga
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Blått
Gult
Bottenform:
Rund
Rund (självstående)
Inkluderar:
Skrivyta, lockinsatser
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Beskrivning
- Fri från detekterbart humant DNA, endotoxiner, DNas och RNas
- Steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk, inga tungmetaller
- CE-märkt (CE/IVD)
- Som en säkerhetsåtgärd Cryo.s bör förvaras i frys eller uteslutande i gasfas över flytande kväve
- Lämplig för frakt med flyg
- Med vit, reptålig skrivyta
- 150 insatser per fodral (för ytterligare märkning på locket)
- Lämplig för förvaring vid -°20 C, -°80 C och i ångfas av LN2
- Flera lockfärger och arbetsvolymer
- Ultraren medicinsk kvalitet, USP klass VI certifierad polypropen utan urlakningsbara material
- Tillbehörsförvaringslådor och arbetsställ finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Stängningsfärg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Bottenform | Rund |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Skrivyta, lockinsatser |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +121 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |