Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogena rör med invändig gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8005697
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Blått
Gult
Bottenform:
Rund
Rund (självstående)
Inkluderar:
Skrivyta, lockinsatser
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
Produktkod. 10329910
Brand: Greiner Bio-One 121279
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med högkvalitativ polypropen för styrka och hög värmebeständighet. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogena rör med invändiga gängor tål ett temperaturområde på -196 till +121 °C.
  • Fri från detekterbart humant DNA, endotoxiner, DNas och RNas
  • Steril, icke-pyrogen, icke-cytotoxisk, inga tungmetaller
  • CE-märkt (CE/IVD)
  • Som en säkerhetsåtgärd Cryo.s bör förvaras i frys eller uteslutande i gasfas över flytande kväve
  • Lämplig för frakt med flyg
  • Med vit, reptålig skrivyta
  • 150 insatser per fodral (för ytterligare märkning på locket)
  • Lämplig för förvaring vid -°20 C, -°80 C och i ångfas av LN2
  • Flera lockfärger och arbetsvolymer
  • Ultraren medicinsk kvalitet, USP klass VI certifierad polypropen utan urlakningsbara material
  • Tillbehörsförvaringslådor och arbetsställ finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Stängningsfärg Blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Bottenform Rund
Material Polypropen
Inkluderar Skrivyta, lockinsatser
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 48 mm