Läs mer
Greiner Bio-One Cryo.s Rundbottnade 2 mL polypropenrör med invändig gänglock
Stängningsfärg:
Naturlig
Bottenform:
Rund
Stil:
ID-skrivområde
Trådstil:
Invändigt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Invändig gänga har silikonpackning
- Med ID-skrivområde
- Sterila
- Icke-pyrogena och icke-giftiga
- Inkluderar 150 vita lockinsatser
- Fodral av polyeten
- Med eller utan stjärnfotsbas
- Dia. x Höjd: 12
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bottenform | Rund |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Invändigt |
| Inkluderar | ID-skrivområde och 150 vita lockinsatser |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Förpackning | Fodral av polyeten |
| Visa mer |