Läs mer
Bel-Art™ Cryo-Safe™ Kyllåda
Produktkod. 10558251 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Produktkod. 10558251
Brand: Bel-Art™ F188470002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av formgjuten polystyren. Bel Art™ Cryo-Safe™ Kyllåda. Har ett internt 12-ställs stöd för 1,5 ml mikrocentrifugrör.
  • När behållaren tas ut ur en -20 C (-°4 F) °frys, bibehåller den en -15 C (-°5 F) °temperatur i 1,5 timmar och kommer att förbli under 0 °C (32 °F) i fyra timmar.
  • Består av en formgjuten polystyrenbehållare med lock
  • Internt stöd för 12 platser för 0,05 oz. (1,5 ml) mikrocentrifugrör
  • Utrymmet som omger rören är fyllt med ett förseglat material för att hålla den låga temperaturen som krävs
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Inkluderar Täcka
För användning med (applikation) Skyddar enzymer och termobila ämnen från termisk nedbrytning
Material Polystyren
Typ Cryo-Safe Kyllåda
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Håller 12 mikrocentrifugrör (15 ml)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -15 °C