Beskrivning
En dedikerad hållstation för temperaturkänsliga prover som måste hållas kylda under bearbetning med SPEX SamplePrep homogenisatorer. Stängt system fylls med flytande kväve automatiskt eller manuellt. Antingen provflaskor och kryoblock kan placeras i kryostationen för att hålla proverna kalla.
- Rymmer två titerplattor eller tre kryoblock
- Håll proverna kallt under provhanteringen och före eller efter malning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cryo-station |
| För användning med (utrustning) | Kryo-block |
| Inkluderar | Skärbräda för beredning av temperaturkänsliga prover |
| Modell | 2600 |