Läs mer
TPP™ Cryo Tubes
Produktkod. 11301734
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11301734 1,5 ml Paket med 800
1 options
Produktkod. 11301734 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 89020
TPP™ Cryo Tubes används för att förvara prover i frysar eller liknande lågtemperaturutrustning.
  • Utvändig tråd
  • Färgkodande insatser i en rad färger
  • Avstå från att använda silikonpackning, vilket möjliggör säker och tät förslutning av röret
  • Punkterings- och rivsäkra återförslutbara påsar med dragkedja och laserperforering
  • Självstående, stjärnfot
  • Graderad med stor skrivyta
Specifikationer
Produkttyp Kryogent förvaringsrör
Beskrivning Mått: 12 x 48 mm
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Material Polypropen
nr per ärende 800