Läs mer
Tenak™ Kryoboxar av kartong 133 x 133 mm
Produktkod. 15270524 Handla allt TENAK Produkter
Change view
:
Mått (L x B x H): 133 x 133 x 130 mm
Produktkod.
15270524 Mått (L x B x H): 133 x 133 x 130 mm
1 options
Produktkod. 15270524 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE22080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker förvaring i laboratoriet. Tenak™ Kartong Cryoboxes 133 x 133mm är gjorda av fiberboard/kartong.
  • Vit till färgen
  • Vattenavvisande för längre hållbarhet
  • Avdelare finns också
Specifikationer
Beskrivning Kryobox
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Vikt (metrisk) 0.11 kg