Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10547571
Change view
Håller:
12 CryoBoxar/Rack
16 kryoboxar/ställ
4 CryoBoxar/Rack
7 CryoBoxar/Rack
9 CryoBoxar/Rack
Design:
Vertikal
nivå
Mått (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tum. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tum. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 tum. (14,3 x 67 x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tum. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tum. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Design Mått (L x B x H) unitSize
10547571 12 CryoBoxar/Rack nivå 22,5 x 44,4 x 14,3 cm Varje
10326442 12 CryoBoxar/Rack Vertikal 5,625 x 26,5 x 5,531 tum. (14,3 x 67 x 14 cm) Varje
10419272 4 CryoBoxar/Rack Vertikal 14,3 x 14 x 22,5 cm Varje
11877113 9 CryoBoxar/Rack Vertikal 14,3 x 14 x 50,2 cm -
10653791 16 kryoboxar/ställ nivå 22,5 x 59,0 x 14,3 cm Varje
10674321 4 CryoBoxar/Rack Vertikal 3,375 x 3,25 x 8,75 tum. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) Varje
10419082 9 CryoBoxar/Rack Vertikal 3,375 x 3,25 x 19,75 tum. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) Varje
10504831 4 CryoBoxar/Rack Vertikal 5,625 x 5,5 x 16 tum. (14,3 x 14 x 40,6 cm) Varje
10718861 7 CryoBoxar/Rack Vertikal 5,625 x 5,5 x 27,75 tum. (14,3 x 14 x 70,5 cm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10547571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50384322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stapla och organisera vanliga kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ.
Stapla och organisera vanliga kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ inkluderar slitstarka Thermo Scientific Nalgene™ Rostfritt stål CryoBox Rack och Thermo Scientific Nunc™ aluminiumställ som passar de flesta vanliga stående och frysar.
  • Förvara bekvämt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ
  • Passar Thermo Scientific Nalgene™ och Nunc™ CryoBoxes™
  • Tillvalen inkluderar hållbara ställningar i rostfritt stål och aluminium som passar de vanligaste frys- och frysarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Mått (L x B x H) 22,5 x 44,4 x 14,3 cm
Håller 12 CryoBoxar/Rack
Design nivå
Material Rostfritt stål
Typ Cryogenic Box Storage Rack, Horizontal