Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ
Produktkod. p-4520564
Håller:
12 CryoBoxar/Rack
16 kryoboxar/ställ
4 CryoBoxar/Rack
7 CryoBoxar/Rack
9 CryoBoxar/Rack
Design:
Vertikal
nivå
Mått (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tum. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tum. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 26,5 x 5,531 tum. (14,3 x 67 x 14 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tum. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tum. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10326442
Brand: Thermo Scientific™ 367000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapla och organisera vanliga kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ.
Stapla och organisera vanliga kryogena flaskförvaringslådor med dessa frysställ. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysställ inkluderar slitstarka Thermo Scientific Nalgene™ Rostfritt stål CryoBox Rack och Thermo Scientific Nunc™ aluminiumställ som passar de flesta vanliga stående och frysar.
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Mått (L x B x H) 5,625 x 26,5 x 5,531 tum. (14,3 x 67 x 14 cm)
Håller 12 CryoBoxar/Rack
Design Vertikal
Material Rostfritt stål
Typ Förvaringsställ för kryogen box, vertikalt