Läs mer
Fisherbrand™ Kryobox av kartong med gallerinsats och lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Tube Array | 10 x 10 |
| Mått (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Vikt (metrisk) | 1 kg |