Beskrivning
- Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
- Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
- Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Tube Array | 10 x 10 |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Vikt (metrisk) | 1 kg |