Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Rött
Vitt
Håller:
100 (1 till 1,5 ml injektionsflaskor)
100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
100 (3,6 ml injektionsflaskor)
25 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
25 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
64 (1,5 ml mikrocentrifugrör)
81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
81 (3,6 ml injektionsflaskor)
81 (5 ml injektionsflaskor)
Material:
Kartong
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Paket med 30
Paket med 4
Paket med 42
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Beskrivning
Tillgodose alla budgetbehov med plast eller kartong CryoBoxes™ designad för att lagra kryogena flaskor och rör. Välj från en mängd olika hållbar plast Thermo Scientific™ CryoBox™ stilar med låsta lock och tryckta placeringsgaller, eller välj ekonomisk kartong/spånskiva CryoBoxes™ för korttidsförvaring. Plastlådorna är optimerade för att passa vårt eget märke av Nalgene™ och Nunc™ flaskor och mikrocentrifugrör bäst.
- Hållbara kryoboxar helt i plast för kort- eller långtidsförvaring
- Nyckelade lock på kryoboxar av plast förhindrar felinställning
- Plastlådor är autoklaverbara för dekontaminering och kan användas vid temperaturintervall från -196 C °till +121 °C
- Tryckt rutnät på plastlock för enkel lagerhantering
- Ekonomiska kryoboxar av spån-/kartong för korttidsförvaring
- Spån/papplådor har avdelare och ventiler i basen för god dränering och luftcirkulation
- Finns med avdelare från 25 till 169 rörförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Spånskiva, 132 x 132 x 51 mm |
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) |
| Produktlinje | Nunc |
| Kvantitet | 48/Pk., 48/Cs. |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Mått (L x B x H) | 132 x 132 x 51 mm |
| Visa mer |