Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11321615
Change view
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Rött
Vitt
Håller:
100 (1 till 1,5 ml injektionsflaskor)
100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
100 (3,6 ml injektionsflaskor)
25 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
25 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
64 (1,5 ml mikrocentrifugrör)
81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
81 (3,6 ml injektionsflaskor)
81 (5 ml injektionsflaskor)
Material:
Kartong
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Paket med 30
Paket med 4
Paket med 42
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 8
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Material unitSize
11321615 Vitt 64 (1,5 ml mikrocentrifugrör) Polykarbonat Paket med 24
11311625 Vitt 100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 42
11321625 Vitt 100 (3,6 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 30
10479572 Vitt 100 (3,6 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 24
11301655 Vitt 81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 48
10701713 Vitt 81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Kartong Varje
11321655 Vitt 81 (3,6 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 30
11361655 Grå 100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 24
11765343 Grå 100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
10134321 Brun 81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 6
10644412 Vitt 25 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor) Kartong Paket med 24
10739331 Vitt 25 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 8
10324741 Vitt 81 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
10069130 Blått 100 (1 till 1,5 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 10
10038700 Vitt 81 (5 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
11754703 Rött 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
11764703 Gult 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
11391514 Grön 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
11301524 Blått 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
11311524 Grå 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 4
10151042 Diverse 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor) Polykarbonat Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11321615 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 330821
Tillgodose alla budgetbehov med plast eller kartong CryoBoxes™ designad för att lagra kryogena flaskor och rör.
Tillgodose alla budgetbehov med plast eller kartong CryoBoxes™ designad för att lagra kryogena flaskor och rör. Välj från en mängd olika hållbar plast Thermo Scientific™ CryoBox™ stilar med låsta lock och tryckta placeringsgaller, eller välj ekonomisk kartong/spånskiva CryoBoxes™ för korttidsförvaring. Plastlådorna är optimerade för att passa vårt eget märke av Nalgene™ och Nunc™ flaskor och mikrocentrifugrör bäst.
  • Hållbara kryoboxar helt i plast för kort- eller långtidsförvaring
  • Nyckelade lock på kryoboxar av plast förhindrar felinställning
  • Plastlådor är autoklaverbara för dekontaminering och kan användas vid temperaturintervall från -196 C °till +121 °C
  • Tryckt rutnät på plastlock för enkel lagerhantering
  • Ekonomiska kryoboxar av spån-/kartong för korttidsförvaring
  • Spån/papplådor har avdelare och ventiler i basen för god dränering och luftcirkulation
  • Finns med avdelare från 25 till 169 rörförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycarbonate, 132 x 132 x 52mm
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 64 (1,5 ml mikrocentrifugrör)
Produktlinje Nunc
Kvantitet 4/Pk., 24/Cs.
Tube Array 8 x 8
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 52 mm
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (engelska) 2,13 tum.
Höjd (metrisk) 52 mm
Vikt (metrisk) 6 kg