Läs mer
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
Produktkod. 11754703
Färg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Rött
Vitt
Håller:
100 (1 till 1,5 ml injektionsflaskor)
100 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
100 (3,6 ml injektionsflaskor)
25 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
25 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
64 (1,5 ml mikrocentrifugrör)
81 (1 till 1,8 ml injektionsflaskor)
81 (1 till 2 ml injektionsflaskor)
81 (1,2 och 2 ml injektionsflaskor)
81 (3,6 ml injektionsflaskor)
81 (5 ml injektionsflaskor)
Material:
Kartong
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Paket med 30
Paket med 4
Paket med 42
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Produktkod. 11754703
Brand: Thermo Scientific™ 8670130240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgodose alla budgetbehov med plast eller kartong CryoBoxes™ designad för att lagra kryogena flaskor och rör.
Tillgodose alla budgetbehov med plast eller kartong CryoBoxes™ designad för att lagra kryogena flaskor och rör. Välj från en mängd olika hållbar plast Thermo Scientific™ CryoBox™ stilar med låsta lock och tryckta placeringsgaller, eller välj ekonomisk kartong/spånskiva CryoBoxes™ för korttidsförvaring. Plastlådorna är optimerade för att passa vårt eget märke av Nalgene™ och Nunc™ flaskor och mikrocentrifugrör bäst.
  • Hållbara kryoboxar helt i plast för kort- eller långtidsförvaring
  • Nyckelade lock på kryoboxar av plast förhindrar felinställning
  • Plastlådor är autoklaverbara för dekontaminering och kan användas vid temperaturintervall från -196 C °till +121 °C
  • Tryckt rutnät på plastlock för enkel lagerhantering
  • Ekonomiska kryoboxar av spån-/kartong för korttidsförvaring
  • Spån/papplådor har avdelare och ventiler i basen för god dränering och luftcirkulation
  • Finns med avdelare från 25 till 169 rörförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polykarbonat, 133 x 133 x 52 mm
Färg Rött
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 81 (1 till 2 ml injektionsflaskor)
Inkluderar Färgad insats
Produktlinje Nalgene
Kvantitet 4/Pk., 24/Cs.
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tum.
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 52 mm
Vikt (metrisk) 0.64 kg