Läs mer
Thermo Scientific™ CryoClaw
Produktkod. 10318253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Alla CryoPlus Modeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10318253 Alla CryoPlus Modeller Varje
1 options
Produktkod. 10318253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AY509X18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3416.72 SEK
    3086.81 SEK / Paket med 1
    Save 329.91 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Hämta flaskor, ampuller och kryoboxar från kryogena kärl med hjälp av Thermo Scientific™ CryoClaw .
  • Gummi sugkoppar hämtar ampuller eller lådor som faller från ställ eller burkar in i kryogena kärl
  • Kan också användas för att nå överliggande föremål eller för att säkert flytta radioisotoper utan att vidröra behållare
  • Längd 41 tum. (104 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CryoClaw Ampulborttagare
Typ CryoClaw
För användning med (utrustning) Alla CryoPlus Modeller
Håller Flaskor