Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Maximalt frysställ
Produktkod. 17896358 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Produktkod. Håller
17896358 Lådor (2 tum)
1 options
Produktkod. 17896358 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001092210
I lager
Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ.
  • Max boxstorlek: 136 x 136 mm
  • För ULT-frys: CryoCube F101h (från Q4 2023) (max 3 ställ, max 36 lådor) plus 30 lådor med standardställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Håller Lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 12 positioner
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 307 mm
Produkttyp Lådställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 337 mm
Array 6 x 2
Bredd (metrisk) 140 mm