Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT Frys
Produktkod. 17815978 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17815978 EU
1 options
Produktkod. 17815978 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F101340061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117500.00 SEK
    109300.00 SEK / Paket med 1
    Save 8200.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CryoCube F101h frys med ultralåg temperatur (ULT) är idealisk för förvaring under bänk av mindre provsamlingar. Genom att tillhandahålla °pålitliga temperaturer på -80 C i en kompakt design, erbjuder CryoCube F101h långvarig och säker provförvaring.
  • Vakuumisoleringspaneler möjliggör ökad intern kapacitet med samma fotavtryck som traditionellt skummade frysar
  • Innerdörrarna är packade och isolerade, vilket skapar två separata fack och minimerar kall luftförlust medan du kommer åt dina prover
  • lättläst LED-kontrollpanel och larmstatus
  • Särskild vakuumventil med kolv ergonomiskt placerad för att få omedelbar tillgång till din frys
  • Innerdörrar kan snabbt tas bort utan behov av verktyg för enklare och snabbare avfrostning
  • Inredning i hel rostfritt stål för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
  • Särskilda ytterdörrstätningar med låg temperatur gör att packningarna förblir flexibla vid - 86°C och förhindrar isbildning för enkel åtkomst till prover
  • Lösenordsskydd för larm och temperaturbörvärden för att förhindra obehöriga inställningsändringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ULT Frys
Kapacitet (engelska) 3,6 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -50 °C till -86 °C
Dörr stil Yttre (1), Inre (2)
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Isolering VIP, polyuretanskum
Hyllor 1
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Underbänk
Visa LCD
Vattenkylt Nej
Övervakningsalternativ Larmmodul, batteribackup
Amperage 10 A
Pluggtyp EU
Spänning 230 V
Kompressor Industriell kvalitet
Kylmedel R290/R170
Håller Små provsamlingar