Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT Freezer, with LN2-Backup
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16359636
Pluggtyp:
Europa
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16359636
Brand: Eppendorf™ F101343001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
The F101h ultra-low temperature (ULT) freezer is ideal for under-bench storage of smaller sample collections. By providing reliable -80 °C temperatures in a compact design, the CryoCube™ F101h offers long-lasting and safe sample storage.
  • Vacuum insulation panels allow for increased internal capacity with the same footprint as traditionally foamed freezers
  • Inner doors are gasketed as well as insulated creating 2 separate compartments minimizing cold air loss while you access your samples
  • Easy-to-read LED control panel and alarm status
  • Special vacuum vent with plunger ergonomically located to gain immediate access to your freezer
  • Inner doors can be quickly removed without the need for tools for easier and faster defrosting
  • Full stainless steel interior for easy cleaning during maintenance and defrost cycles
  • Powder-coated steel exterior
  • Special low-temperature outer door seals allow gaskets to remain flexible at –86 °C and prevent ice buildup for easy access to samples
  • Password protection of alarm and temperature setpoints to prevent unauthorized setting changes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -50°C to -86°C
Antal dörrar 1
Innerdörrar 2
Skåpsmaterial Stainless Steel
Isolering Vacuum, Polyurethane Foam
Interiör stainless steel
Exteriör finish Powder-coated Steel
Antal ställ per sats 6
Stil Upright
Mått (D x B x H) Inredning 33x48x64 cm
Mått (L x B x H) Exteriör 56,6x90x83 cm
Footprint (metrisk) 90 x 56.6 cm
Chart Recorder Optional
Backup-system LN2 (factory installed)
Amperage 5 A
Pluggtyp Europa
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kompressor 2-stage
Vikt (metrisk) 123 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.