Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F440h ULT Frys, 440 L, VIP, AC , DoLe, 5, (EU/GB), CO 2 Backup System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17278489
Change view
Kapacitet (metrisk):
440 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17278489 440 l
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17278489 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F440342031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf CryoCube F440 ULT-frysar erbjuder en kombination av minimala driftskostnader och överlägset provskydd. Med en layout med fem fack och fem innerdörrar för enkel åtkomst till prover, skyddar den solida isoleringen dina värdefulla prover.
CryoCube™ F440h, 440 L, klassiskt gränssnitt, VIP, gröna kylvätskor, luftkylning, 5 hyllor
  • Volym: 440 l (15,5 fot 3 ), t.ex. upp till 32 000 prover
  • Effektiv isolering, sammansatt av traditionell isolering (n-version) och vakuumisoleringspaneler (h-version), sparar energi
  • Effektivt kompressorstyrsystem minskar cykeltiderna för att minska energiförbrukningen och ökar frysens livslängd
  • Automatisk ventilationsöppning på framdörren på stolpen CryoCube modeller förbättrar energiförbrukningen och möjliggör snabb tillgång till prover
  • Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra avstängning av misstag
  • Plats för sjökortsskrivare för datadokumentation
  • Ergonomiskt dörrhandtag av CryoCube modeller baserade på Eppendorf PhysioCare Concept™ kräver mindre kraft och ger enklare åtkomst
  • Luftkyld
  • Inredning i rostfritt stål för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Frysar
Kapacitet (engelska) 15,5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 440 l
Innerdörrar 5
Gångjärnssida Höger
Isolering Vakuum
Hyllor 5
Visa Klassiskt gränssnitt
Hjul Ja
Hamnar 2
Mått (DxBxH) Exteriör 89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 tum)
Mått (D x B x H) Inredning 57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 tum)
Footprint (metrisk) 95.5 x 89.8 cm
Chart Recorder Nej
Amperage 7 A
Pluggtyp EU, Storbritannien
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 6800 W
Kylmedel R290/R170
Rackkapacitet 20