Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F440h ULT Frys, 440 l, VIP, AC, Dole, 5, (EU/GB)
Kapacitet (metrisk):
440 l
Beskrivning
CryoCube™ F440h, 440 l, klassiskt gränssnitt, VIP, gröna kylvätskor, luftkylning, 5 hyllor
- Volym: 440 l (15,5 fot 3 ), t.ex. upp till 32 000 prover
- Effektiv isolering, sammansatt av traditionell isolering (n-version) och vakuumisoleringspaneler (h-version), sparar energi
- Effektivt kompressorstyrsystem minskar cykeltiderna för att minska energiförbrukningen och ökar frysens livslängd
- Automatisk ventilationsöppning på framdörren på upprättstående CryoCube-modeller förbättrar energiförbrukningen och möjliggör snabb åtkomst till prover
- Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra avstängning av misstag
- Plats för sjökortsskrivare för datadokumentation
- Ergonomiskt dörrhandtag för CryoCube-modeller baserade på Eppendorf PhysioCare koncept™ kräver mindre kraft och ger enklare åtkomst
- Luftkyld
- Inredning i rostfritt stål för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
Notera:
Kräver leverans. Se produktkod 17151066 (Eppendorf Delivery to Factory Gate).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frysar |
| Kapacitet (engelska) | 15,5 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 440 l |
| Innerdörrar | 5 |
| Gångjärnssida | Höger |
| Isolering | Vakuum |
| Hyllor | 5 |
| Visa | Klassiskt gränssnitt |
| Hjul | Ja |
| Hamnar | 2 |
| Visa mer |