Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CR CO 2 , EU/UK
Kapacitet (metrisk):
570 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- CryoCube™ F570h, 570 L, ULT-frys, med LED-gränssnitt, VIP, gröna kylvätskor och luftkylning, handtag vänster sida, 5 hyllplan, 230 V/50 Hz
- Volym: 570 L (20,1 fot³ ), t.ex. upp till 40 000 prover
- Effektiv isolering, sammansatt av traditionell isolering och vakuumisoleringspaneler, sparar energi
- Effektivt kompressorstyrsystem minskar cykeltiderna för att minska energiförbrukningen och ökar frysens livslängd
- Automatisk ventilationsöppning på framdörren på stolpen CryoCube modeller förbättrar energiförbrukningen och möjliggör snabb tillgång till prover
- Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra avstängning av misstag
- Plats för sjökortsskrivare för datadokumentation
- Ergonomiskt dörrhandtag av CryoCube modeller baserade på Eppendorf PhysioCare Concept™ kräver mindre kraft och ger enklare åtkomst
- Luftkylda såväl som vattenkylda versioner för ytterligare energibesparing
- Inredning i rostfritt stål för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 20,1 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 570 l |
| Innerdörrar | 5 |
| Gångjärnssida | Höger |
| Isolering | Polyuretanskum |
| Visa | Klassisk |
| Hjul | Ja |
| Hamnar | 2 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tum) |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 tum) |
| Visa mer |