Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR,LN2 EU/UK
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17132986
Kapacitet (metrisk):
570 l
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17132986
Brand: Eppendorf™ F571345131
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf CryoCube F570 ULT-frysar erbjuder en kombination av minimala driftskostnader och överlägset provskydd. Med en layout med fem fack och fem innerdörrar för enkel åtkomst till provet, skyddar det solida polyuretanskummet dina värdefulla prover.
  • CryoCube™ F570h, 570 L, ULT-frys, med LED-gränssnitt, gröna kylvätskor och luftkylning, handtag vänster sida, 5 hyllplan, 230 V/50 Hz (EU/GB)
  • Volym: 570 L (20,1 fot³ ), t.ex. upp till 40 000 prover
  • Effektiv isolering, sammansatt av traditionell isolering och vakuumisoleringspaneler, sparar energi
  • Effektivt kompressorstyrsystem minskar cykeltiderna för att minska energiförbrukningen och ökar frysens livslängd
  • Automatisk ventilationsöppning på framdörren på stolpen CryoCube modeller förbättrar energiförbrukningen och möjliggör snabb tillgång till prover
  • Låsbar huvudströmbrytare för att förhindra avstängning av misstag
  • Plats för sjökortsskrivare för datadokumentation
  • Ergonomiskt dörrhandtag av CryoCube modeller baserade på Eppendorf PhysioCare Concept™ kräver mindre kraft och ger enklare åtkomst
  • Luftkylda såväl som vattenkylda versioner för ytterligare energibesparing
  • Inredning i rostfritt stål för enkel rengöring under underhålls- och avfrostningscykler; pulverlackerat stål exteriör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 20,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 570 l
Innerdörrar 5
Gångjärnssida Höger
Isolering Polyuretanskum
Visa Klassisk
Hjul Ja
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tum)
Mått (L x B x H) Exteriör 89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 tum)
Djup (engelska) Exteriör 35,4 tum
Depth (engelska) Interiör 22,6 tum
Djup (metrisk) Exteriör 89.8 cm
Djup (metrisk) interiör 57.5 cm
Höjd (engelska) Exteriör 76,8 tum
Höjd (engelska) Interiör 49,8 tum
Höjd (metrisk) interiör 126.5 cm
Bredd (engelska) Exteriör 43,4 tum
Bredd (engelska) Interiör 30,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 110.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.5 cm
Chart Recorder Valfritt
Dataloggning ombord Valfritt
Backup-system LN2 (fabriksinstallerad)
Amperage 7,0 A
Pluggtyp EU, Storbritannien
Spänning 230 V
Kompressor 2-steg
Kylmedel R290 / R170
Rackkapacitet 25