Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, LN2, EU/UK
Produktkod. 17192966
Change view
Kapacitet (metrisk):
570 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17192966 570 l Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17192966 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F571303031
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf CryoCube F570 ULT-frysar erbjuder en kombination av minimala driftskostnader och överlägset provskydd. Med en layout med fem fack och fem innerdörrar för enkel åtkomst till provet, skyddar det solida polyuretanskummet dina värdefulla prover.
  • CryoCube™ F570-serien, 570 L, ULT-frys, med LED-gränssnitt, gröna kylvätskor och luftkylning, handtag vänster sida, 5 hyllplan, 230 V/50 Hz
  • Kapacitet: 570 L (20,1 fot³ )
  • Förbrukar endast 10,5 kWh/dag (230 V)
  • Behövlig golvyta: 102,5 x 85,2 cm
  • Rymmer upp till 40 000 prover
  • Neddragningstid till -80 °C: 4 timmar
  • Kompatibel med CO2/LN2-insprutningssystem som backup för högsta provsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 20,1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 570 l
Innerdörrar 5
Gångjärnssida Höger
Isolering Polyuretanskum
Visa LED
Hjul Ja
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 tum)
Mått (L x B x H) Exteriör 89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 tum)
Djup (engelska) Exteriör 35,4 tum
Depth (engelska) Interiör 22,6 tum
Djup (metrisk) Exteriör 89.8 cm
Djup (metrisk) interiör 57.5 cm
Höjd (engelska) Exteriör 76,2 tum.
Höjd (engelska) Interiör 49,8 tum
Bredd (engelska) Exteriör 43,4 tum
Bredd (engelska) Interiör 30,1 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 110.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.5 cm
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Chart Recorder Valfritt
Backup-system LN2 (fabriksinstallerad)
Amperage 7,0 A
Pluggtyp EU, Storbritannien
Spänning 230 V
Wattal 10,500 W
Kompressor 2-steg
Kylmedel R404A / R508B
Rackkapacitet 25