Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Produktkod. 15814108
Change view
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Höjd (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hyllor:
2 nivåer
3 nivåer
4 nivåer
5
6
8
Mått (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tum.
5,5 x 22,2 x 12,8 tum.
5,5 x 22,2 x 13 tum.
5,5 x 22,2 x 13,5 tum.
5,5 x 22,2 x 16,2 tum.
5,5 x 22,2 x 16,3 tum.
5,5 x 22,2 x 17,7 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Höjd (metrisk) Hyllor Mått (L x B x H) unitSize
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 tum. Varje
17789988 4 x 3 414 mm 3 nivåer 5,5 x 22,2 x 16,3 tum. -
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22,2 x 16,2 tum. -
17372140 4 x 3 324 mm 3 nivåer 5,5 x 22,2 x 12,8 tum. -
17171812 4 x 2 276 mm 2 nivåer 5,5 x 22,2 x 10,9 tum. -
17877917 4 x 4 331 mm 4 nivåer 5,5 x 22,2 x 13 tum. -
17887917 4 x 5 334 mm 5 5,5 x 22,2 x 13,5 tum. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15814108 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001072210
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
  • Rostfritt stålställ för lådor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 32
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 53 mm (2 tum) Lådor
Mått (L x B x H) 5,5 x 22,2 x 17,7 tum.
Längd (metrisk) 563 mm
Inkluderar Ställ
Produkttyp Frysställ
Hyllor 8
Höjd (metrisk) 449 mm
Array 4 x 8
Bredd (metrisk) 140 mm