Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Produktkod. p-200003923
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Höjd (metrisk):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Hyllor:
2 nivåer
3 nivåer
4 nivåer
5
6
8
Mått (L x B x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 tum.
5,5 x 22,2 x 12,8 tum.
5,5 x 22,2 x 13 tum.
5,5 x 22,2 x 13,5 tum.
5,5 x 22,2 x 16,2 tum.
5,5 x 22,2 x 16,3 tum.
5,5 x 22,2 x 17,7 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15814108
Brand: Eppendorf™ 6001072210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
  • Rostfritt stålställ för lådor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Ställ
Produkttyp Frysställ
Array 4 x 8
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 32
Form Rektangulär
Hyllor 8
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 53 mm (2 tum) Lådor
Mått (L x B x H) 5,5 x 22,2 x 17,7 tum.
Längd (metrisk) 563 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 449 mm