Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Produktkod. 15703409
Change view
Modell:
F740 hög
F740hiw
Antal ställ per sats:
3 hyllor med höger handtag
3 hyllor med vänster handtag
5 hyllor med höger handtag
5 hyllor med vänster handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Antal ställ per sats Förpackningsstorlek
15703409 F740 hög 3 hyllor med vänster handtag Varje
15922381 F740 hög 3 hyllor med höger handtag Varje
15932381 F740 hög 5 hyllor med vänster handtag Varje
15942381 F740 hög 5 hyllor med höger handtag Varje
15962381 F740hiw 3 hyllor med vänster handtag Varje
15982381 F740hiw 5 hyllor med vänster handtag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15703409 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F740320011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210165.00 SEK
    195500.00 SEK / Paket med 1
    Save 14665.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Polyuretanskumisolering i kombination med ett högeffektivt kylsystem uppnår och upprätthåller ultralåga temperaturer. Eppendorf™ CryoCube™ F740 är känt för sin energieffektivitet, tillförlitlighet och bekymmersfria, långsiktiga provbevarande.
  • Konventionellt skummad, förstärkt med vakuumisoleringspaneler i enhetens kropp och dörrförstärkt polyuretanisolering säkerställer effektiv isolering
  • Ytterdörr med handtag till vänster eller höger för optimalt utrymmesutnyttjande i laboratorieoratoriet
  • Lättläst, infälld kontrollpanel i ögonhöjd och larmfunktion
  • De isolerade och förseglade innerdörrarna minimerar kylförlusterna vid åtkomst till proverna
  • Utrustad med antingen tre eller fem fack som kan utrustas med Eppendorf-ställ eller andra välkända märken
  • Varje hylla har jalusier för snabb temperaturjustering
  • ULtrafrysar är lämpliga för förvaring och konservering av alla typer av biologiska material/prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Luftkyld
Kapacitet (metrisk) 740 L
Dörr stil Vänster handtag
Innerdörrar 3
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Hyllor 3
Antal ställ per sats 3 hyllor med vänster handtag
Certifikat och efterlevnad CE
Visa Knappsats
Garanti 5 år
Modell F740 hög
Backup-system CO2 eller LN2 Tillval
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A