Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15932381
Modell:
F740 hög
F740hiw
Antal ställ per sats:
3 hyllor med höger handtag
3 hyllor med vänster handtag
5 hyllor med höger handtag
5 hyllor med vänster handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15932381
Brand: Eppendorf™ F740320031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Polyuretanskumisolering i kombination med ett högeffektivt kylsystem uppnår och upprätthåller ultralåga temperaturer. Eppendorf™ CryoCube™ F740 är känt för sin energieffektivitet, tillförlitlighet och bekymmersfria, långsiktiga provbevarande.
  • Konventionellt skummad, förstärkt med vakuumisoleringspaneler i enhetens kropp och dörrförstärkt polyuretanisolering säkerställer effektiv isolering
  • Ytterdörr med handtag till vänster eller höger för optimalt utrymmesutnyttjande i laboratorieoratoriet
  • Lättläst, infälld kontrollpanel i ögonhöjd och larmfunktion
  • De isolerade och förseglade innerdörrarna minimerar kylförlusterna vid åtkomst till proverna
  • Utrustad med antingen tre eller fem fack som kan utrustas med Eppendorf-ställ eller andra välkända märken
  • Varje hylla har jalusier för snabb temperaturjustering
  • ULtrafrysar är lämpliga för förvaring och konservering av alla typer av biologiska material/prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Luftkyld
Kapacitet (metrisk) 740 L
Dörr stil Vänster handtag
Innerdörrar 3
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Hyllor 5
Antal ställ per sats 5 hyllor med vänster handtag
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti 5 år
Modell F740 hög
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A