Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740 Rack
Beskrivning
- Sidoställ (MAX)
- Material: Rostfritt stål
- För ULT-frys: CryoCube™ F740-serien 3-fack
- För ULT-frys: CryoCube F740-serien 3-fack
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grå |
| Håller | Lådor |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 8 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 56.9 × 13.9 × 27.7 cm |
| Längd (metrisk) | 563 mm |
| Visa mer |