Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys - 230 V/50 Hz
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klassiskt LED-gränssnitt
- Gröna kylvätskor
- Luftkylning
- 230 V/50 Hz
- Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
- Förbrukar 11,8 kWh/dag
- Rymmer upp till 57 600 prover
- Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
- Inredning: Rostfritt stål
- Exteriör: Pulverlackerat stål
- Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 740 L |
| Temperatur (börvärde) | Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min |
| Innerdörrar | 3 |
| Gångjärnssida | Vänster |
| Isolering | Vakuum, polyuretanskum |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Hyllor | 3 |
| Visa | LED |
| Mått (DxBxH) Exteriör | 91.5 × 109.9 × 197.3 cm |
| Visa mer |