Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys - 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15927075
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15927075
Brand: Eppendorf™ F740340031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys - 230 V/50 Hz erbjuder säkert provskydd och minimerade driftskostnader
  • Klassiskt LED-gränssnitt
  • Gröna kylvätskor
  • Luftkylning
  • 230 V/50 Hz
  • Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
  • Förbrukar 11,8 kWh/dag
  • Rymmer upp till 57 600 prover
  • Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
  • Inredning: Rostfritt stål
  • Exteriör: Pulverlackerat stål
  • Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (börvärde) Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Höger
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 5
Visa LED
Mått (DxBxH) Exteriör 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Börvärdessäkerhet Lösenordsskyddad
Backup-system Ej tillämpligt
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Energianvändning Förbrukar 11,8 kWh/dag
Kylmedel R290 / R170
Fraktvikt (metrisk) 357 till 366 kg
Håller Prover (57 600)
Rackkapacitet 18 till 30