Läs mer
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys - 230 V/50 Hz
Produktkod. 15997065
Change view
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gångjärnssida Hyllor Förpackningsstorlek
15997065 Höger 3 Varje
15907075 Vänster 3 Varje
15927075 Höger 5 Varje
15937075 Vänster 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15997065 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer F740340011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190170.00 SEK
    176900.00 SEK / Paket med 1
    Save 13270.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Frys - 230 V/50 Hz erbjuder säkert provskydd och minimerade driftskostnader
  • Klassiskt LED-gränssnitt
  • Gröna kylvätskor
  • Luftkylning
  • 230 V/50 Hz
  • Volym: 740 L (26,1 fot 3 )
  • Förbrukar 11,8 kWh/dag
  • Rymmer upp till 57 600 prover
  • Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
  • Inredning: Rostfritt stål
  • Exteriör: Pulverlackerat stål
  • Polyuretanskum, vakuumisoleringspaneler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 740 L
Temperatur (börvärde) Neddragningstid till -80 C: °4 h 10 min
Innerdörrar 3
Gångjärnssida Höger
Isolering Vakuum, polyuretanskum
Interiör Rostfritt stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Hyllor 3
Visa LED
Mått (DxBxH) Exteriör 91.5 × 109.9 × 197.3 cm
Mått (D x B x H) Inredning 62.1 × 86.5 × 139 cm
Chart Recorder Nej
Börvärdessäkerhet Lösenordsskyddad
Backup-system Ej tillämpligt
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Energianvändning Förbrukar 11,8 kWh/dag
Kylmedel R290 / R170
Fraktvikt (metrisk) 357 till 366 kg
Håller Prover (57 600)
Rackkapacitet 18 till 30